Learn More
MedChemExpress 6-FAM
Spécification
Spécification
| Quantité | 100 mg |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Poids moléculaire | 376.32 g/mol |
| Solubilité | DMSO : ≥ 40 mg/mL (106.29 mM) |
| Contenu et stockage | -20°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Cible | HBV |
| CAS | 3301-79-9 |
| Synonyme | 6-Carboxyfluorescein |