Learn More
6-Fluoro-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15427507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15427507 1 g 1g
15437507 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15427507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35364.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 59611-52-8 | C9H10FN | 151.18 g/mol
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 6-Fluoro-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59611-52-8
Formule moléculaire C9H10FN
Poids moléculaire (g/mol) 151.18
Numéro MDL MFCD09040997
Clé InChI NECDDBBJVCNJNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline, 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro, 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline
CID PubChem 14783911
Nom IUPAC 6-fluoro-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine
SMILES FC1=CC2=C(NCCC2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Point de fusion 32°C to 34°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 151.18
Pourcentage de pureté 97%