Learn More
6-fluoro-1-indanone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11934861 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11934861 1 g 1g
11954861 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11934861 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 442330010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1481-32-9
Formule moléculaire C9H7FO
Poids moléculaire (g/mol) 150.15
Numéro MDL MFCD01318147
Clé InChI LVUUCFIQQHEFEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-fluoro-1-indanone, 6-fluoro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 6-fluoro-indan-1-one, 6-fluoroindan-1-one, 6-fluroro-1-indanone, 1h-inden-1-one, 6-fluoro-2,3-dihydro, 6-fluoroindanone, 6fluoro-1-indanone, pubchem8856, acmc-1bwfy
CID PubChem 1519464
Nom IUPAC 6-fluoro-2,3-dihydroindène-1-one
SMILES FC1=CC2=C(CCC2=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Fluoro-1-indanone
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 58°C to 61°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 150.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Fluoro-1-indanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.