Learn More
6-fluoro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10223432
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10223432 1 g 1g
10457944 5 g 5g
10374632 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10223432 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW05178DA
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 21243-18-5
Formule moléculaire C9H7FOS
Poids moléculaire (g/mol) 182.212
Numéro MDL MFCD00078488
Clé InChI NBBGHADNMPMHST-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-fluorothio-4-chromanone, 6-fluoro-2,3-dihydro-4h-thiochromen-4-one, 6-fluorothiochroman-4-one, 6-fluoro-2,3-dihydro-4h-1-benzothiopyran-4-one, 6-fluoro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiopyran-4-one, 4h-1-benzothiopyran-4-one,6-fluoro-2,3-dihydro, 6-fluoro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiin-4-one, 6-fluoro-2,3-dihydro-1-benzothiopyran-4-one, maybridge1_007680, 6-fluoro-4-oxothiochroman
CID PubChem 2737521
Nom IUPAC 6-fluoro-2,3-dihydrothiochromène-4-one
SMILES C1CSC2=C(C1=O)C=C(C=C2)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Fluoro-2, 3-dihydro-4H-thiochromen-4-one
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 182.22
Pourcentage de pureté 95%