Learn More
6-Fluoro-2-méthylquinoline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450353
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11450353 100 g 100g
11430353 5 g 5g
11440353 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450353 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11469.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1128-61-6 | C10H8FN | 161.179 g/mol
Metal-free transfer hydrogenation of 6-fluoro-2-methylquinoline by employing several chiral Bronsted acid catalysts was carried out in combination with dihydropyridines as the hydride source in asymmetric metal-free synthesis of fluoroquinolones by organocatalytic hydrogenation. Hydrogenation product of 6-fluoro-2-methylquinoline is the key intermediate of the antibacterial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrogénation par transfert sans métal de 6-fluoro-2-méthylquinoléine en utilisant plusieurs catalyseurs d’acides chiraux de Brønsted a été réalisée en association avec les dihydropyridines comme source d’hydrure dans la synthèse asymétrique sans métal des fluoroquinolones par hydrogénation organocatalytique. Le produit de l’hydrogénation de la 6-fluoro-2-méthylquinoline est le produit intermédiaire clé de l’agent antibactérien.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1128-61-6
Formule moléculaire C10H8FN
Poids moléculaire (g/mol) 161.179
Numéro MDL MFCD00041233
Clé InChI GPIARMSVZOEZCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-fluoroquinaldine, quinoline, 6-fluoro-2-methyl, 2-methyl-6-fluoroquinoline, 6-fluor-2-methylchinolin, 6-fluoro quinaldine, pubchem7579, acmc-1boyk, maybridge1_000571, 6-fluoro-2-methyl-quinoline, 6-fluoro-2-methyl quinoline
CID PubChem 70784
Nom IUPAC 6-fluoro-2-méthylquinoline
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Fluoro-2-methylquinoline
Point de fusion 52°C to 56°C
Quantité 100 g
Beilstein 1281677
Informations sur la solubilité Soluble in Chloroform.
Poids de la formule 161.18
Pourcentage de pureté ≥98%