Learn More
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride |
| CAS | 84163-13-3 |
| Formule moléculaire | C12H14ClFN2O |
| Numéro MDL | MFCD06658529 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | FC1=CC2=C(C=C1)C(C3CCNCC3)=NO2.[H]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 256.70 |
| Pourcentage de pureté | 98% |