Learn More
6-Fluoro-3-(4-pipéridinyl)-1,2-benzisoxazole Chlorhydrate, TRC
Code produit 30137122
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137122 5 g 5g
30134394 1 g 1g
30008283 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137122 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5955805G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84163-13-3
Formule moléculaire C12 H13 F N2 O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 256.7
Synonyme 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole Hydrochloride (1:1), 1,2-Benzisoxazole, 6-fluoro-3-(4-piperidinyl)-, monohydrochloride (9CI), 4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidine hydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole monohydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)benzisoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzo[d]isoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(piperidinyl-4-yl)-benzisoxazole hydrochloride
Nom IUPAC 6-fluoro-3-pipéridine-4-yl-1,2-benzoxazole ; Chlorhydrate
SMILES Cl.Fc1ccc2c(noc2c1)C3CCNCC3
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzoisoxazole hydrochloride
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C12H13FN2O.ClH/c13-9-1-2-10-11(7-9)16-15-12(10)8-3-5-14-6-4-8;/h1-2,7-8,14H,3-6H2;1H
Poids de la formule 256.0779