Learn More
6-Fluoro-3-(4-pipéridinyl)-1,2-benzisoxazole, TRC
Code produit 30392940
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30392940 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30392940 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF595830500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole
CAS 84163-77-9
Formule moléculaire C12 H13 F N2 O
Quantité 500 mg
Synonyme 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole, 3-(4-Piperidinyl)-6-fluorobenzo[d]isoxazole, 4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidine, 4-(6-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-yl)piperidine, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)benzisoxazole, 6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benz[d]isoxazole, 6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzo[d]isoxazole, R 56109
Formule InChI InChI=1S/C12H13FN2O/c13-9-1-2-10-11(7-9)16-15-12(10)8-3-5-14-6-4-8/h1-2,7-8,14H,3-6H2
SMILES Fc1ccc2c(noc2c1)C3CCNCC3
Nom IUPAC 6-fluoro-3-pipéridin-4-yl-1,2-benzoxazole
Poids moléculaire (g/mol) 220.24
Poids de la formule 220.1012