Learn More
6-Fluoro-3-méthyl-2-(trifluorométhyl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15488305
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488305 1 g 1g
15498305 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15488305 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33088.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Vea la política de devoluciones
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1373920-97-8
Formule moléculaire C9H6F4O
Poids moléculaire (g/mol) 206.14
Numéro MDL MFCD22201035
Clé InChI CLGGHNMZJHOQOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-fluoro-3-methyl-2-trifluoromethyl benzaldehyde
CID PubChem 86277637
Nom IUPAC 6-fluoro-3-méthyl-2-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1)F)C=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Quantité 1 g
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 206.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.