Learn More
Chlorhydrate de (6-fluoro-4h-1,3-benzodioxin-8-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10157622
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10157622 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10157622 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC01963DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (6-Fluoro-4H-1, 3-benzodioxin-8-yl)methylamine hydrochloride
CAS 859833-12-8
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C9H11ClFNO2
Numéro MDL MFCD07772790
Quantité 1 g
Synonyme 6-fluoro-4h-1,3-benzodioxin-8-yl methylamine hydrochloride, 6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxin-8-yl methanamine hydrochloride, 1-6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxin-8-yl methanamine hydrochloride, 6-fluoro-4h-1,3-benzodioxin-8-yl methanamine;hydrochloride, 6-fluoro-2h,4h-benzo e 1,3-dioxan-8-yl methylamine, chloride, 1-6-fluoro-2h,4h-1,3-benzodioxin-8-yl methanamine-hydrogen chloride 1/1
Clé InChI FBHYQVQESWEYTE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2=CC(=CC(=C2OCO1)CN)F.Cl
Nom IUPAC (6-fluoro-4H-1,3-benzodioxine-8-yl)méthanamine ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 219.64
CID PubChem 18525698
Poids de la formule 219.64
Pourcentage de pureté 97%