Learn More
Acide 6-fluoro-4H-1,3-benzodioxine-8-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10631093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10631093 250 mg 250mg
10641093 1 g 1g
10481664 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10631093 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC01901CB
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 321309-28-8
Formule moléculaire C9H7FO4
Poids moléculaire (g/mol) 198.149
Numéro MDL MFCD02681981
Clé InChI HWBALMSPYAUMMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-fluoro-4h-benzo 1,3 dioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-4h-benzo d 1,3 dioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-4h-1,3-benzodioxin-8-carboxylic acid, 8-carboxy-6-fluoro-4h-1,3-benzodioxine, 6-fluoro-1,3-benzodioxene-8-carboxylic acid, 4h-1,3-benzodioxin-8-carboxylicacid, 6-fluoro, 6-fluoranyl-4h-1,3-benzodioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-2h,4h-benzo e 1,3-dioxane-8-carboxylic acid, fbg
CID PubChem 2779901
Nom IUPAC Acide 6-fluoro-4H-1,3-benzodioxine-8-carboxylique
SMILES C1C2=C(C(=CC(=C2)F)C(=O)O)OCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Fluoro-4H-1, 3-benzodioxine-8-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 198.15
Pourcentage de pureté 97%