Learn More
Chlorure de 6-fluoro-8-quinoléinesulfonyle, TRC
Code produit 30391198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30391198 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30391198 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF59655025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-10-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Fluoro-8-Quinolinesulfonyl Chloride
CAS 1016515-89-1
Formule moléculaire C9H5ClFNO2S
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H5ClFNO2S/c10-15(13,14)8-5-7(11)4-6-2-1-3-12-9(6)8/h1-5H
SMILES O=S(=O)(Cl)C1=CC(F)=CC2=CC=CN=C21
Nom IUPAC chlorure de 6-fluoroquinoléine-8-sulfonyle
Poids moléculaire (g/mol) 245.66
Poids de la formule 244.97