Learn More
Chlorure de 6-fluoro-8-quinoléinesulfonyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Fluoro-8-Quinolinesulfonyl Chloride |
| CAS | 1016515-89-1 |
| Formule moléculaire | C9H5ClFNO2S |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H5ClFNO2S/c10-15(13,14)8-5-7(11)4-6-2-1-3-12-9(6)8/h1-5H |
| SMILES | O=S(=O)(Cl)C1=CC(F)=CC2=CC=CN=C21 |
| Nom IUPAC | chlorure de 6-fluoroquinoléine-8-sulfonyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 245.66 |
| Poids de la formule | 244.97 |