Learn More
6-Fluoro L-DOPA Hydrobromide Salt, TRC
Code produit 30406332
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30406332 10 mg
30390744 50 mg
30404771 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30406332 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF59154610MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 154051-94-2
Formule moléculaire C9 H10 F N O4 . Br H
Poids moléculaire (g/mol) 296.09
Synonyme L-Tyrosine, 2-fluoro-5-hydroxy-, hydrobromide (9CI), 6-Fluoro-L-dopa hydrobromide
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-(2-fluoro-4,5-dihydroxyphenyl)propanoic acid;hydrobromide
SMILES Br.N[C@@H](Cc1cc(O)c(O)cc1F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Fluoro-L-dopa hydrobromide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H10FNO4.BrH/c10-5-3-8(13)7(12)2-4(5)1-6(11)9(14)15;/h2-3,6,12-13H,1,11H2,(H,14,15);1H/t6-;/m0./s1
Poids de la formule 294.9855
Pourcentage de pureté >95%