Learn More
6-Fluorochroman-4-one, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 6-Fluorochroman-4-one |
| CAS | 66892-34-0 |
| Formule moléculaire | C9H7FO2 |
| Numéro MDL | MFCD00038654 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | O=C1CCOC2=C1C=C(F)C=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 166.15 |
| Pourcentage de pureté | 98% |