Learn More
6-fluorochromone-3-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15475617
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15475617 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15475617 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H32857.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 69155-76-6 | C10H5FO3 | 192.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Fluorochromone-3-carboxaldehyde
CAS 69155-76-6
Point de fusion 155°C to 160°C
Formule moléculaire C10H5FO3
Numéro MDL MFCD00139060
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 6-fluoro-3-formylchromone, 6-fluoro-4-oxo-4h-chromene-3-carbaldehyde, 6-fluorochromone-3-carboxaldehyde, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 6-fluoro-4-oxo, chembl87768, 6-fluoro-4-oxo-chromene-3-carbaldehyde, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde,6-fluoro-4-oxo, acmc-20alyx, 3-formyl-6-fluorochromone, 6-fluorochromone-3-carbaldehyde
Clé InChI VHRMOTNEBIKURN-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=C2OC=C(C=O)C(=O)C2=C1
Nom IUPAC 6-fluoro-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
Poids moléculaire (g/mol) 192.15
CID PubChem 688893
Poids de la formule 192.15
Pourcentage de pureté 97%