Learn More
6-fluorochromone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15424567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15424567 1 g 1g
15434567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15424567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31907.03
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 105300-38-7 | C9H5FO2 | 164.135 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105300-38-7
Formule moléculaire C9H5FO2
Poids moléculaire (g/mol) 164.135
Numéro MDL MFCD03094002
Clé InChI WHIGSYZUTMYUAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-fluorochromone, 6-fluoro-4h-chromen-4-one, 6-fluoro-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,6-fluoro, acmc-20ebjx, 6-fluoranylchromen-4-one, 6-fluoro-1-benzopyran-4-one, 6-fluoro-4-oxo-4h-1-benzopyran
CID PubChem 688892
Nom IUPAC 6-fluorochromen4-one
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C=CO2
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Fluorochromone
Point de fusion 166°C to 169°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 164.14
Pourcentage de pureté 97%