Learn More
6-Fluoroindole-3-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15428228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15428228 5 g 5g
15418228 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15428228 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61665.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2795-41-7 | C9H6FNO | 163.15 g/mol
6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-fluoroindole-3-carboxaldéhyde est une matière première et un intermédiaire importants utilisés dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stocker dans un congélateur à (-20°C). Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2795-41-7
Formule moléculaire C9H6FNO
Poids moléculaire (g/mol) 163.15
Numéro MDL MFCD00069703
Clé InChI CWCYUOSLRVAKQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-fluoroindole-3-carboxaldehyde, 6-fluoroindole-3-carbaldehyde, 6-fluoroindole-3-aldehyde, 6-fluoro-1h-indole-3-carboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 6-fluoro, 1h-6-fluoroindole-3-carboxaldehyde, pubchem7269, ksc495g4p, 6-fluoro-3-formyl-1h-indole, 6-fluorooindole-3-carboxaldehyde
CID PubChem 262903
Nom IUPAC 6-fluoro-1H-indole-3-carbalaldéhyde
SMILES FC1=CC=C2C(NC=C2C=O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 163.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin