Learn More
6-fluoroindole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460498
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460498 25 g 25g
11440498 1 g 1g
11450498 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460498 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24633.14
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 399-51-9 | C8H6FN | 135.14 g/mol
6-Fluoroindole acts as a reagent in the synthesis of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles, which acts as a potential anticancer immunomodulator. It is also employed as an antifungal and antibacterial agent. Further, it serves as a potent selective serotonin reuptake inhibitor. In addition to this, it is used as a inhibitor of HIV-1 attachment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-fluoroindole agit comme réactif dans la synthèse des inhibiteurs de la tryptophane dioxygénase pyridyl-éthényl-indoles, qui agissent comme immunomodulateurs anticancéreux potentiels. Il est également utilisé comme agent antifongique et antibactérien. De plus, il sert d’inhibiteur sélectif puissant de la recapture de la sérotonine. En outre, il est utilisé comme inhibiteur de l’attachement du VIH-1.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs forts, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 399-51-9
Formule moléculaire C8H6FN
Poids moléculaire (g/mol) 135.14
Numéro MDL MFCD00056933
Clé InChI YYFFEPUCAKVRJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-fluoroindole, 1h-indole, 6-fluoro, 6-fluoro indole, 6-fluoroindol, 6-fluoro-indole, pubchem1682, acmc-1cty0, ksc222e4t, 6-fluoroindole 1g
CID PubChem 351278
Nom IUPAC 6-fluoro-1H-indole
SMILES FC1=CC=C2C=CNC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Fluoroindole
Point de fusion 74°C to 77°C
Quantité 25 g
Beilstein 112192
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 135.14
Pourcentage de pureté 98%