Learn More
6-2acide fluoropyridine--carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15413387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15413387 250 mg 250mg
11382079 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15413387 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26106.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 402-69-7
Formule moléculaire C6H4FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 141.10
Numéro MDL MFCD02181193
Clé InChI DIEMCUFYSOEIDU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-fluoropicolinic acid, 2-fluoropyridine-6-carboxylic acid, 6-fluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro-6-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro-6-carboxypyridine, 6-fluoro-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-fluoro, 6-fluor-2-pyridincarbons, pubchem13570, 6-fluoro picolinic acid
CID PubChem 226027
Nom IUPAC acide 6-fluoropyridine-2-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(F)=N1
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Fluoropyridine-2-carboxylic acid
Point de fusion 139°C to 143°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 141.1
Pourcentage de pureté 97%