Learn More
6-acide fluoropyridine-3-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395649
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11395649 250 mg 250mg
11305659 1 g 1g
11315659 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11395649 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L20387.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
CAS: 351019-18-6 | C5H5BFNO2 | 140.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 351019-18-6
Formule moléculaire C5H5BFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 140.91
Numéro MDL MFCD03411559
Clé InChI OJBYZWHAPXIJID-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoropyridine-5-boronic acid, 2-fluoro-5-pyridylboronic acid, 6-fluoropyridin-3-yl boronic acid, 6-fluoropyridine-3-boronic acid, 2-fluoro-5-pyridineboronic acid, 2-fluoropyridin-5-ylboronic acid, 2-fluoropyridin-5-boronic acid, 6-fluoro-3-pyridinylboronic acid, 6-fluoropyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-fluoro-3-pyridineboronic acid
CID PubChem 2783397
Nom IUPAC (6-fluoropyridin-3-yl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(F)N=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Fluoropyridine-3-boronic acid
Point de fusion 177°C to 178°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Beilstein 8974962
Poids de la formule 140.91
Pourcentage de pureté 95%