Learn More
6-fluoropyridine-3-carboxaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15264784 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15264784 25 g Flacon en verre -
15244784 1 g Flacon en verre -
15254784 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15264784 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 449850250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 677728-92-6 | C6H4FNO | 125.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 677728-92-6
Formule moléculaire C6H4FNO
Poids moléculaire (g/mol) 125.1
Clé InChI PZPNGWWKCSJKOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoropyridine-5-carbaldehyde, 6-fluoronicotinaldehyde, 2-fluoro-5-formylpyridine, 2-fluoropyridine-5-carboxaldehyde, 6-fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-fluoro, 6-fluoropyridine-3-carboxaldehyde, pubchem5150, zlchem 1162, acmc-1b2mv
CID PubChem 16414246
Nom IUPAC 6-fluoropyridine-3-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC(=NC=C1C=O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Fluoropyridine-3-carboxaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 125.1
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Fluoropyridine-3-carboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.