Learn More
6-fluoroquinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497587 1 g 1g
15417597 250 mg 250mg
15407597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15497587 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35900.03
 Article restreint
Expédition estimée: 31-03-2027
Ajouter au panier
CAS: 396-30-5 | C9H6FN | 147.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 396-30-5
Formule moléculaire C9H6FN
Poids moléculaire (g/mol) 147.15
Numéro MDL MFCD01685512
Clé InChI RMDCSDVIVXJELQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline, 6-fluoro, ccris 2892, 6-fluoroquinolin, 6-fluoro-quinoline, 6-fluoro quinoline, 6-fluoro-quinolinium, 6-fluoroquinoline, acmc-209j6j
CID PubChem 196975
Nom IUPAC 6-fluoroquinoline
SMILES FC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Fluoroquinoline
Quantité 1 g
Poids de la formule 147.15
Pourcentage de pureté 97%