Learn More
6-Fluoroquinoléine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Fluoroquinoline |
| CAS | 396-30-5 |
| Formule moléculaire | C9H6FN |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H6FN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H |
| SMILES | Fc1ccc2ncccc2c1 |
| Nom IUPAC | 6-fluoroquinoléine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 147.15 |
| Poids de la formule | 147.0484 |