Learn More
6-Fluoroquinoléine, TRC
Code produit 30400036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30400036 1 g 1g
30390494 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30400036 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5961251G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Fluoroquinoline
CAS 396-30-5
Formule moléculaire C9H6FN
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H6FN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
SMILES Fc1ccc2ncccc2c1
Nom IUPAC 6-fluoroquinoléine
Poids moléculaire (g/mol) 147.15
Poids de la formule 147.0484