Learn More
6-fluorosalicylaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Fluorosalicylaldehyde |
| Point de fusion | 37°C to 39°C |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 1935289 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Poids de la formule | 140.12 |
| Pourcentage de pureté | 97% |