Learn More
6-Fluorothiochroman-4-one, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31073687
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31073687 25 g
31071502 1 g
31072340 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31073687 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD10923725g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Fluorothiochroman-4-one
CAS 21243-18-5
Formule moléculaire C9H7FOS
Numéro MDL MFCD00078488
Quantité 25 g
SMILES O=C1CCSC2=C1C=C(F)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 182.21
Pourcentage de pureté 97%