Learn More
6-Fluoroveratraldéhyde, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464707 25 g 25g
11444707 1 g 1g
11454707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21202.14
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 71924-62-4 | C9H9FO3 | 184.17 g/mol
6-Fluoroveratraldehyde is used in the preparation of 6-[18F]fluoroveratraldehyde via nucleophilic aromatic substitution by [18F]fluoride. It is also used in the preparation of key metabolites of 6-fluoro-DOPA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-fluorovératraldéhyde est utilisé dans la préparation du 6-[18F]fluoroparatraldéhyde par substitution aromatique nucléophile par le [18F]fluorure. Il est également utilisé dans la préparation des principaux métabolites de 6-fluoro-DOPA.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants et les bases. Il est sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71924-62-4
Formule moléculaire C9H9FO3
Poids moléculaire (g/mol) 184.17
Numéro MDL MFCD00061108
Clé InChI IBBYQNVXKFMSSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-fluoroveratraldehyde, 4,5-dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde,2-fluoro-4,5-dimethoxy, benzaldehyde, 2-fluoro-4,5-dimethoxy, pubchem2651, acmc-1bkgo, 4.5-dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, 2-fluoro-4,5-dimethoxy-benzaldehyde, 4,5-dimethoxy-2-fluoro benzaldehyde
CID PubChem 603595
Nom IUPAC 2-fluoro-4,5-diméthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC(F)=C(C=O)C=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Fluoroveratraldehyde
Point de fusion 98°C to 100°C
Quantité 25 g
Beilstein 2109343
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 184.17
Pourcentage de pureté ≥98%