Learn More
6-fluorovératraldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10294814 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10294814 1 g Flacon en verre 1g
10204824 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10294814 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 398090010
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 71924-62-4 | C9H9FO3 | 184.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71924-62-4
Formule moléculaire C9H9FO3
Poids moléculaire (g/mol) 184.17
Numéro MDL MFCD00061108
Clé InChI IBBYQNVXKFMSSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-fluoroveratraldehyde, 4,5-dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde,2-fluoro-4,5-dimethoxy, benzaldehyde, 2-fluoro-4,5-dimethoxy, pubchem2651, acmc-1bkgo, 4.5-dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, 2-fluoro-4,5-dimethoxy-benzaldehyde, 4,5-dimethoxy-2-fluoro benzaldehyde
CID PubChem 603595
Nom IUPAC 2-fluoro-4,5-diméthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC(F)=C(C=O)C=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Fluoroveratraldehyde
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 98°C to 100°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2C6H2(F)CHO
Quantité 1 g
Poids de la formule 184.17
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Fluoroveratraldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.