Learn More
Acide 6-(Fmoc-amino)hexanoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15469678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15469678 1 g 1g
15479678 5 g 5g
15489678 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15469678 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63148.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 88574-06-5 | C21H23NO4 | 353.418 g/mol
6-(Fmoc-amino)hexanoic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 6-(Fmoc-amino)hexanoïque est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans 1 % d’acide acétique, d’eau et 1 mmol dans 2 ml de DMF clairement soluble.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88574-06-5
Formule moléculaire C21H23NO4
Poids moléculaire (g/mol) 353.418
Numéro MDL MFCD00077045
Clé InChI FPCPONSZWYDXRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fmoc-6-ahx-oh, fmoc-epsilon-acp-oh, n-fmoc-6-aminohexanoic acid, fmoc-, a-acp-oh, 6-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino hexanoic acid, 6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, 6-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino hexanoic acid, hexanoic acid, 6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino
CID PubChem 2756087
Nom IUPAC acide 6-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)hexanoïque
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(Fmoc-amino)hexanoic acid
Couleur Blanc
Formule linéaire FmocNH(CH2)5CO2H
Quantité 1 g
Beilstein 5883220
Informations sur la solubilité Soluble in 1% acetic acid,water and 1mmol in 2mL DMF clearly soluble.
Poids de la formule 353.41
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre