Learn More
6-formyl-2-(méthylsulfanyl)nicotinonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10103624
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10103624 5 g Flacon en verre ambré 5g
10039531 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10495522 1 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10103624 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB04394DE
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175277-27-7
Formule moléculaire C8H6N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 178.21
Numéro MDL MFCD00173824
Clé InChI UBGVOMZGBKLUOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-formyl-2-methylsulfanyl nicotinonitrile, 3-cyano-2-methylthio pyridine-6-carboxaldehyde, 6-formyl-2-methylsulfanyl pyridine-3-carbonitrile, 6-formyl-2-methylthio nicotinonitrile, 6-formyl-2-methylthio pyridine-3-carbonitrile, 6-formyl-2-methylthio-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,6-formyl-2-methylthio, 6-formyl-2-methylsulphanyl nicotinonitrile, 6-formyl-2-methylthiopyridine-3-carbonitrile, 6-formyl-2-methylsulfanyl-pyridine-3-carbonitrile
CID PubChem 2799504
Nom IUPAC 6-formyl-2-méthylsulfanylpyridine-3-carbonitrile
SMILES CSC1=C(C=CC(C=O)=N1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Formyl-2-(methylsulfanyl)nicotinonitrile
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 178.21
Pourcentage de pureté 97%