Learn More
Code Corporation™ 6 pi Câble RS232 droit
Code produit 17953872 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Lecteurs de codes-barres
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17953872 Lecteurs de codes-barres 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17953872 Fournisseur Code Corporation™ Code fournisseur 176701
Expédition estimée: 05-01-2027
Utilisez ce 6 pieds. RS232 direct Affinity™ Câble CRA-C511 avec lecteurs de™ codes-barres câblés de Code.
  • Connecteur du lecteur : RJ45 à 10 broches
  • Connecteur hôte : D-Sub femelle à 9 broches
Spécification
À utiliser avec (équipement) Lecteurs de codes-barres
Type Câble
Alternate Part Number CRA-C502