Learn More
6-heptan-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468068
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468068 5 g 5g
15458068 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15468068 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61509.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 63478-76-2 | C7H12O | 112.17 g/mol
6-Heptyn-1-ol is used as a reagent in in the preparation of many cyclic compounds. It is also used as a Intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-heptyn-1-ol est utilisé comme réactif dans la préparation de nombreux composés cycliques. Il est également utilisé comme intermédiaire dans les synthèses organiques.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le dichlorométhane et le méthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63478-76-2
Formule moléculaire C7H12O
Poids moléculaire (g/mol) 112.17
Numéro MDL MFCD00049198
Clé InChI BVRCLEXKQNWTDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-heptyn-1-ol, 7-hydroxyhept-1-yne, pubchem13080, ho ch2 5c=ch, ksc352m8p
CID PubChem 11007849
Nom IUPAC Hept-6-yn-1-ol
SMILES OCCCCCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Heptyn-1-ol
Formule linéaire HC≡C(CH2)5OH
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,dichloromethane and methanol. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 112.17
Pourcentage de pureté 95%