Learn More
6-Heptyn-1-ol, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Heptyn-1-ol |
| CAS | 63478-76-2 |
| Formule moléculaire | C7H12O |
| Numéro MDL | MFCD00049198 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | C(CCCCC#C)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 112.17 |
| Pourcentage de pureté | 97% |