Learn More
6-Heptyn-1-ol, TRC
Code produit 30399428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30399428 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30399428 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH2884002.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Heptyn-1-ol
CAS 63478-76-2
Formule moléculaire C7H12O
Quantité 2.5 g
Synonyme 7-Hydroxyhept-1-yne
Formule InChI InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h1,8H,3-7H2
SMILES OCCCCCC#C
Nom IUPAC Hept-6-yn-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 112.17
Poids de la formule 112.0888