Learn More
6-Heptyn-1-ol, TRC
Code produit 30407213
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30407213 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30407213 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH288400250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Heptyn-1-ol
CAS 63478-76-2
Formule moléculaire C7H12O
Quantité 250 mg
Synonyme 7-Hydroxyhept-1-yne
Formule InChI InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h1,8H,3-7H2
SMILES OCCCCCC#C
Nom IUPAC Hept-6-yn-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 112.17
Poids de la formule 112.0888