Learn More
Ester méthylique de l'acide 6-heptynoïque, TRC
Code produit 30406329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30406329 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30406329 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH2657152.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Heptynoic Acid Methyl Ester
CAS 56909-02-5
Formule moléculaire C8H12O2
Quantité 2.5 g
Synonyme Methyl 6-heptynoate
Formule InChI InChI=1S/C8H12O2/c1-3-4-5-6-7-8(9)10-2/h1H,4-7H2,2H3
SMILES COC(=O)CCCCC#C
Nom IUPAC méthyl hept-6-ynoate
Poids moléculaire (g/mol) 140.18
Poids de la formule 140.0837
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.