Learn More
6-Heptynoic Acid, TRC
Code produit 30389615
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30389615 5 g -
30398700 1 g 1g
30399640 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30389615 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH2657105G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30964-00-2
Formule moléculaire C7H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.15
Nom IUPAC hept-6-ynoic acid
SMILES OC(=O)CCCCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Heptynoic Acid
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H10O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h1H,3-6H2,(H,8,9)
Poids de la formule 126.0681