Learn More
Acide 6-heptynoïque, TRC
Product Code. 30399640
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30399640 500 mg -
30389615 5 g -
30398700 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30399640 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH265710500MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 30964-00-2
Formule moléculaire C7H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.15
Nom IUPAC Acide hept-6-ynoïque
SMILES OC(=O)CCCCC#C
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Heptynoic Acid
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H10O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h1H,3-6H2,(H,8,9)
Poids de la formule 126.0681