Learn More
6-hydrazino-1,3,4-triméthyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10798625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10798625 5 g 5g
10672633 250 mg 250mg
10593032 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10798625 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM02421DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 175202-00-3
Formule moléculaire C9H13N5
Poids moléculaire (g/mol) 191.24
Numéro MDL MFCD00067969
Clé InChI NDFXPLOECYNSHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-hydrazino-1,3,4-trimethyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 6-hydrazinyl-1,3,4-trimethyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 6-hydrazinyl-1,3,4-trimethylpyrazolo 3,4-b pyridine, 1,3,4-trimethylpyrazolo 5,4-b pyridine-6-ylhydrazine, 1,3,4-trimethylpyrazolo 3,4-b pyridin-6-yl hydrazine, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine,6-hydrazinyl-1,3,4-trimethyl, 6h-pyrazolo 3,4-b pyridin-6-one, 1,7-dihydro-1,3,4-trimethyl-, hydrazone 9ci
CID PubChem 2778646
Nom IUPAC 6-hydrazinyl-1,3,4-triméthyle-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
SMILES CN1N=C(C)C2=C(C)C=C(NN)N=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Hydrazino-1,3,4-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 191.24
Pourcentage de pureté 97%