Learn More
6-Hydroxy-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15451759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15451759 250 mg 250mg
15441759 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15451759 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64512.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 14446-24-3 | C9H11NO | 149.193 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14446-24-3
Formule moléculaire C9H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 149.193
Numéro MDL MFCD01717047
Clé InChI SCMZIFSYPJICCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-6-ol, 1,2,3,4-tetrahydro-6-isoquinolinol, 6-isoquinolinol, 1,2,3,4-tetrahydro, pubchem13941, 6-hydroxytetrahydroisochinolin, ksc376k4j, 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline
CID PubChem 26698
Nom IUPAC 1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline-6-ol
SMILES C1CNCC2=C1C=C(C=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Point de fusion 192°C to 193°C
Quantité 250 mg
Beilstein 127578
Poids de la formule 149.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline