Learn More
6-Hydroxy-1-naphthalenecarboxylic Acid, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Hydroxy-1-naphthalenecarboxylic Acid |
| CAS | 2437-17-4 |
| Formule moléculaire | C11H8O3 |
| Numéro MDL | MFCD00209983 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | OC2=CC=C1C(=CC=CC1=C2)C(=O)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 188.18 |
| Pourcentage de pureté | 98% |