Learn More
6-Hydroxy-2,3-dihydrobenzo[b]furane-3-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10747685
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10747685 25 g Flacon en verre ambré 25g
10273372 1 g Flacon en verre ambré 1g
10233422 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10747685 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW02738EB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 6272-26-0
Formule moléculaire C8H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Numéro MDL MFCD00068174
Clé InChI GBDMODVZBPFQKI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-hydroxybenzofuran-3 2h-one, 6-hydroxy-2h-benzofuran-3-one, 6-hydroxy-2,3-dihydrobenzo b furan-3-one, 6-hydroxy-1-benzofuran-3 2h-one, 6-hydroxybenzofuran-3-one, 3 2h-benzofuranone, 6-hydroxy, 6-hydroxy-3-coumaranone, 6-hydroxy-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one, 6-hydroxy-3 2h-benzofuranone, 6-hydroxy-2h-1-benzofuran-3-one
CID PubChem 235717
Nom IUPAC 6-hydroxy-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one
SMILES OC1=CC=C2C(=O)COC2=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Hydroxy-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-3-one
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 25 g
Poids de la formule 150.13
Pourcentage de pureté 97%