Learn More
6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine, sulfate, TRC
Code produit 30406723
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30406723 2.5 g
30401491 25 g
30397137 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30406723 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9712502.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35011-47-3
Formule moléculaire C4 H7 N5 O . H2 O . H2 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 257.22
Synonyme 4(3H)-Pyrimidinone, 2,5,6-triamino-, sulfate (1:1), 4(1H)-Pyrimidinone, 2,5,6-triamino-, sulfate (1:1) (9CI), NSC 167378, 2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one monosulfate
Nom IUPAC acide sulfurique ; 2,5,6-triaminopyrimidine-4-ol ; hydrater
SMILES O.Nc1nc(N)c(N)c(O)n1.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine, Sulfate
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C4H7N5O.H2O4S.H2O/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10;1-5(2,3)4;/h5H2,(H5,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4);1H2
Poids de la formule 257.043