Learn More
6-Hydroxy-2,4-diméthylpyrimidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494383
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494383 25 g 25g
11484383 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11494383 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10960.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6622-92-0 | C6H8N2O | 124.143 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6622-92-0
Formule moléculaire C6H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 124.143
Numéro MDL MFCD00006105
Clé InChI UQFHLJKWYIJISA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethyl-6-hydroxypyrimidine, 2,6-dimethylpyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-2,6-dimethylpyrimidine, 6-hydroxy-2,4-dimethylpyrimidine, 2,6-dimethyl-4-pyrimidinol, 4 1h-pyrimidinone, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-hydroxypyrimidine, 2,6-dimethylpyrimidin-4 3h-one, 2,4-dimethyl-6-oxypyrimidine, t6vm dnj c1 e1
CID PubChem 81098
Nom IUPAC 2,6-diméthyl-1H-pyrimidine-4-one
SMILES CC1=CC(=O)N=C(N1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Hydroxy-2,4-dimethylpyrimidine
Point de fusion 198°C to 200°C
Quantité 25 g
Beilstein 114324
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 99%