Learn More
[6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphényl)benzo[b]thién-3-yl](4-méthoxyphényl)méthanone (> 80%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo[b]thien-3-yl](4-methoxyphenyl)methanone |
| CAS | 63675-88-7 |
| Formule moléculaire | C22H16O4S |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | LY 88074 Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H16O4S/c1-26-17-9-4-13(5-10-17)21(25)20-18-11-8-16(24)12-19(18)27-22(20)14-2-6-15(23)7-3-14/h2-12,23-24H,1H3 |
| SMILES | O=C(C1=C(C2=CC=C(O)C=C2)SC3=CC(O)=CC=C31)C4=CC=C(OC)C=C4 |
| Nom IUPAC | (6-hydroxy-2-(4-hydroxyphényl)benzo[b]thiophène-3-yl)(4-méthoxyphényl)méthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 376.43 |
| Poids de la formule | 376.08 |