Learn More
Acide 6-hydroxy-2-méthyl-3-benzofurancarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Hydroxy-2-methyl-3-benzofurancarboxylic Acid |
| CAS | 854515-52-9 |
| Formule moléculaire | C10H8O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 6-Hydroxy-2-methyl-3-benzofurancarboxylic acid, 6-Hydroxy-2-methyl-1-benzofuran-3-carboxylic acid, 6-Hydroxy-2-methylbenzofuran-3-carboxylic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H8O4/c1-5-9(10(12)13)7-3-2-6(11)4-8(7)14-5/h2-4,11H,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | O=C(O)C=1C=2C=CC(O)=CC2OC1C |
| Nom IUPAC | acide 6-hydroxy-2-méthylbenzofuran-3-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 192.17 |
| Poids de la formule | 192.0423 |