Learn More
6-Hydroxy-2-méthylquinoléine 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413118 25 g 25g
11493108 1 g 1g
11403118 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11413118 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18846.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 613-21-8 | C10H9NO | 159.188 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 613-21-8
Formule moléculaire C10H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 159.188
Numéro MDL MFCD00047600
Clé InChI USSQQASIZNTRAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-hydroxy-2-methylquinoline, 6-hydroxyquinaldine, 2-methyl-6-quinolinol, 6-quinolinol, 2-methyl, 2-methyl-6-hydroxyquinoline, 2-methyl-quinolin-6-ol, acmc-1bit8, 2-methyl-6-quinolinol #, 6-hydroxy-2-methyl quionoline, 6-hydroxy-2-methylquinoline 1g
CID PubChem 594395
Nom IUPAC 2-méthylquinoline-6-ol
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Hydroxy-2-methylquinoline
Quantité 25 g
Poids de la formule 159.19
Pourcentage de pureté 98%