Learn More
6-Hydroxy-2-méthylthio-4(3H)-pyrimidinone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11412120
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11412120 25 g 25g
11402120 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11412120 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28708.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1979-98-2
Formule moléculaire C5H6N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 158.18
Numéro MDL MFCD00006087
Clé InChI AEXCUJUYEZIWJV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,6-dihydroxy-2-methylthiopyrimidine, 2-methylthio pyrimidine-4,6-diol, s-methylthiobarbituric acid, 4,6-dihydroxy-2-methylmercaptopyrimidine, 2-methylthiopyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-2-methythiopyrimidine, 2-methylsulfanyl pyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-2-methylthio pyrimidine, 2-methylthio-4,6-pyrimidinediol
CID PubChem 74795
Nom IUPAC 6-hydroxy-2-(methylsulfanyl)-3,4-dihydropyrimidin-4-one
SMILES CSC1=NC(O)=CC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Hydroxy-2-methylthio-4(3H)-pyrimidinone
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 158.18
Pourcentage de pureté 97%