Learn More
6-Hydroxy-2-naphthoic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30802096
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30802096 100 g
30799404 1 kg
30798852 5 g
30790142 10 g
30798416 500 g
30791786 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30802096 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD13657100g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Hydroxy-2-naphthoic acid
CAS 16712-64-4
Formule moléculaire C11H8O3
Numéro MDL MFCD00060070
Quantité 100 g
SMILES O=C(O)C1=CC=C2C=C(O)C=CC2=C1
Poids moléculaire (g/mol) 188.18
Pourcentage de pureté 98%